Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc solides
Offre une résilience, une flexibilité et une résistance supérieures à de nombreux agents chimiques lors d’une utilisation normale en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
- Plage de températures de -40° à +70°C
- Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Rouge | |
4 | |
14 mm | |
5,8 mm | |
Caoutchouc |
Bouchon | |
Pour une utilisation en laboratoire | |
4 mm | |
50/boîte |