Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc solides
Offre une résilience, une flexibilité et une résistance supérieures à de nombreux agents chimiques lors d’une utilisation normale en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11567582
  • 18.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
  • Plage de températures de -40° à +70°C
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Spécification
Rouge
75
54 mm
85 mm
Caoutchouc
Bouchon
Pour une utilisation en laboratoire
75 mm
1 unité