Learn More
Welch Ilmvac™ Tuyau à vide en caoutchouc
Tuyau à vide en caoutchouc rouge à paroi épaisse. Tuyau à vide en caoutchouc Welch Ilmvac™ adapté aux process de pompe à vide en laboratoire.
Marque:  Welch Ilmvac™ 828310-4
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Code produit. 10061242
  • 40.50€ / 1m
En stock
Description
  • Économiques
  • Flexible
  • Résistant
  • Paroi épaisse
Spécification
Spécification
8 mm
18 mm
Tuyau de vide
Dia. int. : 8 mm ; dia. ext. : 18 mm
Caoutchouc
100 cm
1/boîte