Learn More
Rubbermaid™ Pelles Bouncer™
En polycarbonate transparent certifié NSF et accepté par l’USDA, conformes aux réglementations de la FDA
Marque:  Rubbermaid™ 66600-30
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Code produit. 11772015
  • 40.99€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Polycarbonate résistant à la rupture
  • Meilleure distribution et manipulation du poids par rapport au métal
  • Surface extérieure à texture grainée
  • Surface intérieure lisse et facile à nettoyer
  • Résistance aux lave-vaisselle commerciaux
Spécification
Spécification
Pelle utilitaire Bouncer™
64 oz
Non
Surface extérieure à texture grainée et surface intérieure lisse
Conçues pour une meilleure distribution du poids et une meilleure manipulation avec une surface lisse
29 cm
Polycarbonate
1,89 L
Transparent
USDA, FDA, NSF
14 po