Learn More
Carbonate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320719
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11320719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010562.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-09-8
Formule moléculaire CO3Rb2
Poids moléculaire (g/mol) 230.94
Numéro MDL MFCD00011188
Clé InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
CID PubChem 11431
Nom IUPAC dirubidium(1+) carbonate
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium carbonate
Point de fusion 837°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Rb2CO3
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 230.95
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Sensibilité Very Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Rubidium carbonate