Learn More
Uvex™ Rubiflex S NB27S Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants de sécurité revêtus de NBR avec matériau de support en interlock de coton renforcé
- Le revêtement renforcé épais assure l’isolation pour assurer une protection thermique
- Résistance à une variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Conviennent aux applications nécessitant une protection contre les produits chimiques et divers risques mécaniques
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Applications | Laboratoire |
Coating Material | NBR |
Couleur | Vert |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKNOPT |
À utiliser avec (application) | Automobile, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, fonctionnement de la machine, tôlerie et sablage |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Manchette |