Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB60S
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
10 paires
Description
- Gants de protection chimique revêtus de NBR, avec manchette allongée
- Le matériau support Interlock en coton renforcé offre une protection mécanique
- Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Leur conception ergonomique est confortable et très flexible
- Sans silicone, selon les tests d’impression
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKOPT |
| Afficher plus |