Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S XG35B
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Description
- Gants de protection chimique NBR en tricot jersey et légers avec revêtement XG Grip
- La technologie Xtra Grip offre une préhension sûre dans les zones humides et huileuses
- Le matériel de support en interlock de coton garantit un niveau élevé de confort pour l’utilisateur
- La fabrication multicouche offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Résistants aux graisses, aux huiles minérales et à une grande variété de produits chimiques
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 7 |
| Norme EN388 | 3121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| Afficher plus |