missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RUFY1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13455917
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13455917 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13455917 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531400

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: IMR32, U87-MG, MCF-7, mouse adipose. Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (91%), Chicken (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein that contains a RUN domain and a FYVE-type zinc finger domain. The encoded protein binds to phosphatidylinositol-3-phosphate (PI3P) and plays a role in early endosomal trafficking, tethering and fusion through interactions with small GTPases including Rab4, Rab5 and Rab14. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RUFY1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RUFY1
Numéro d’ordre du gène Q8BIJ7, Q96T51
Alias de gène 3000002E04Rik; FYVE-finger containing protein; FYVE-finger protein EIP1; La-binding protein 1; Rab4a interacting protein; rab4-interacting protein; Rabip4; RUFY1; RUN and FYVE domain containing 1; RUN and FYVE domain-containing protein 1; ZFYVE12; zinc finger FYVE domain-containing protein 12
Symboles de gène(s) RUFY1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RUFY1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 216724, 80230
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.