Learn More
Chlorure de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 42,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327198
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11327198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 016622.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18902-42-6 | Cl3NORu | 237.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18902-42-6
Formule moléculaire Cl3NORu
Poids moléculaire (g/mol) 237.43
Numéro MDL MFCD00049765
Clé InChI AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) nitrosylchloride
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 237.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 42.1% min.
Sensibilité Hygroscopic