Learn More
Étalon de ruthénium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10749234 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
Code produit. 10749234
Marque: SPEX Certiprep PLRU32X
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ru1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 10% HCl
Quantité 500 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
10 % Hcl1    1 000 μg/ml    PLRU3-2Y, -2X    10 000    PLRU3-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire