Learn More
Ruthenium Standard: Ru @ 10000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Code produit. 17941326
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Code produit. 17941326
Marque: VHG Labs VHGTRUH250
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Ruthenium Standard: Ru @ 10000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
CAS 7440-18-8
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Ruthenium
Formule moléculaire Ru
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ru
Formule InChI InChI=1S/Ru
SMILES [Ru]
Nom IUPAC ruthenium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Quantité 250 mL
Poids de la formule 101.9043 g/mol