Learn More
RY703 Mouse Anti-Human CD274 (PD-L1), BD OptiBuild™
Code produit 31793102 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31793102 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31793102 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 772094
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD274 (PD-L1) Monoclonal Antibody detects CD274 (PD-L1) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD274 (PD-L1)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone MIH1
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RY703
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène B7-H1; B7-H; PD-L1; PDL1; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human CD274 Transfected Cell Line
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ