Learn More
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-3-méthylbutanoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10388860
Marque: Thermo Scientific Acros 269900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17407-55-5 | C5H9O3 | 117.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17407-55-5
Formule moléculaire C5H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 117.13
Numéro MDL MFCD00066443
Clé InChI NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-M
Synonyme s-+-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-alpha-hydroxyisovaleric acid, s-2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2s-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, unii-rub6h7st9k, s-2-hydroxyisovaleric acid, s-+-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2s, rub6h7st9k
CID PubChem 853180
ChEBI CHEBI:60631
Nom IUPAC Acide(2S)-2-hydroxy-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 68.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(CH3)CH(OH)COOH
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +18° (20°C c=1,CHCl3)
Rotation spécifique + 18.00
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.