Learn More
Acide (S)-3-(Boc-amino)-5-méthylhexanoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15488717
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15488717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52173.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 132549-43-0 | C12H23NO4 | 245.32 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid is used as building blocks for the synthesis of carba peptides and building block for β-peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (S)-3-(Boc-amino)-5-méthylhexanoïque est utilisé comme bloc de construction pour la synthèse “des peptides carba” et comme bloc de construction pour les β ;-peptides.
Solubilité
Très faiblement soluble (1,1 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132549-43-0
Formule moléculaire C12H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Numéro MDL MFCD02101665
Clé InChI XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Synonyme boc-l-beta-homoleucine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, boc-beta-homoleu-oh, boc-l-beta-hleu-oh, hexanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-5-methyl-, 3s, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, ambotzbaa6190, boc-leu-c*ch2 oh, pubchem12105, rarechem em wb 0131
CID PubChem 2761526
Nom IUPAC Acide(3S)-5-méthyl-3[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid
Point de fusion 53°C to 55°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4251252
Informations sur la solubilité Very slightly soluble (1.1g/L at 25°C).
Poids de la formule 245.32
Pourcentage de pureté 95%