Learn More
Acide (S)-3-(boc-amino)butyrique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478577
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15478577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52066.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide (S)-3-(Boc-amino)butanoïque est utilisé pour les synthèses d’analogues azoïques des macrosphélides, la synthèse de peptides hybrides avec 12/10-helix et la synthèse de produits pharmaceutiques potentiellement actifs pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158851-30-0
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD00270345
Clé InChI PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
CID PubChem 5706671
Nom IUPAC Acide (3S)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)butyric acid
Quantité 250 mg
Beilstein 6800577
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%