Learn More
Acide (S)-4-amino-2-(Boc-amino)butyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478958
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15478958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62450.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25691-37-6 | C9H18N2O4 | 218.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25691-37-6
Formule moléculaire C9H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.253
Numéro MDL MFCD00236841
Clé InChI MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid
CID PubChem 7019666
Nom IUPAC Acide (2S)-4-amino-2[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 4745487
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid