Learn More
(S)-(-)-alpha-(1-naphtyl)éthylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10299723
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
10420-89-0
C12H14N
172.25
MFCD00064179
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
66325
(1S)-1-naphtalène-1-yléthanamine
C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
10420-89-0
C12H14N
172.25
MFCD00064179
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
66325
(1S)-1-naphtalène-1-yléthanamine
C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 153.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.6217 to 1.6237
Quantité 5 g
Beilstein 12, III, 3111
Gravité spécifique 1.06
Conditions de rotation spécifiques - 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotation spécifique − 60.00
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.