Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à 1 portes S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes
Armoires de stockage de sécurité pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
2246.14€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 596 x 1968 mm |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Code produit | Marque | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919371
|
Asecos™
3022800133659 |
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 litres |
2246.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
616 x 596 x 1968 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de matières inflammables et dangereuses | |
1 |
Gris clair | |
Acier | |
Triple charnière | |
Système de blocage des portes à charnière gauche | |
Revêtement en poudre |