Learn More
(S)-N-BOC-propargylglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10018721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10018721
Marca: Thermo Scientific Acros 361805000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 63039-48-5 | C10H15NO4 | 213.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63039-48-5
Formule moléculaire C10H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.23
Numéro MDL MFCD01320855
Clé InChI AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
CID PubChem 2734488
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-ynoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau (S)-N-BOC-Propargylglycine
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85.5°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato