Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair S-PHOENIX-90 avec système de blocage des portes
Armoires de stockage de sécurité avec portes pliantes pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
Marque:  Asecos™ 3011800133715
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 458.00000kg
Code produit. 15546855
  • 2970.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-01-2023
Description
  • Technologie de porte optimisée pour un fonctionnement facile
  • Le tampon d’amortissement à air de la porte est la garantie de sa fermeture en douceur et à faible usure
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Portes pliantes peu encombrantes – idéales pour les passages étroits devant l’armoire
  • Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
  • Le système de blocage des portes permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Les bandes continues anti-coincement sur les portes pliantes offrent une protection maximale pendant le fonctionnement
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Manipulation à une main pour les armoires à double porte
Spécification
Spécification
Armoire de stockage de sécurité
Gris clair
Revêtement en poudre
Étagères : 75 kg chacune, insert : 75 kg, bac : 33 L, charge max. : 600 kg
Pliant
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 33 litres
Acier
462,5 kg
2
Stockage de matières inflammables et dangereuses
616 x 1196 x 1968 mm
EN 14470-1, TRGS 510