Learn More
(S,S)-[2-(4’-isopropyloxazolin-2’yl)ferrocenyl]diphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258879
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
163169-29-7
C28H28FeNOP
481.36
MFCD15144869
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
(S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
163169-29-7
C28H28FeNOP
481.36
MFCD15144869
FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
(S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
[Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162.0°C to 165.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 481.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux