Learn More
S,S-Diméthyl-N-(p-toluènesulfonyl)sulfoximine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.80€ - 97.50€
Identifiants chimiques
CAS | 22236-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13NO3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.327 |
Numéro MDL | MFCD00013922 |
Clé InChI | IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide |
CID PubChem | 99226 |
Nom IUPAC | N-[diméthyl(oxo)-$l^{6}-sulfanylidène]-4-méthylbenzènesulfonamide |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390114
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00577.06 |
5 g |
31.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300124
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00577.14 |
25 g |
97.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine, is used as methylene-transfer agent. The anion adds to carbonyl compounds to give epoxides which can react with a further mole of reagent with ring expansion to give 2,2-disubstituted oxetanes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa S,S-Diméthyl-N-(p-toluènesulfonyl)sulfoximine est utilisée comme agent de transfert de méthylène. L’anion ajoute aux composés carbonylés pour donner des époxydes qui peuvent réagir avec une autre mole de réactif avec une expansion de cycle pour donner des oxétanes 2,2-disubstitués. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans EtOH, THF, DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
22236-45-9 | |
247.327 | |
IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N | |
99226 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C |
C9H13NO3S2 | |
MFCD00013922 | |
s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide | |
N-[diméthyl(oxo)-$l^{6}-sulfanylidène]-4-méthylbenzènesulfonamide |
Spécification
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine | |
167°C to 169°C | |
MFCD00013922 | |
s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide | |
IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N | |
N-[diméthyl(oxo)-$l^{6}-sulfanylidène]-4-méthylbenzènesulfonamide | |
99226 | |
98% |
22236-45-9 | |
C9H13NO3S2 | |
2119329 | |
Soluble in EtOH,THF,DMSO. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C | |
247.327 | |
247.34 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 244-861-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only