Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud au dextrose (déshydratée)
Code produit p-6357155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10566143 5 kg 5kg
10086012 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0041T
Identifiez les dermatophytes et autres moisissures et levures grâce à la gélose acide de Sabouraud au dextrose Thermo Scientific™ Oxoid™.
Identifiez les dermatophytes et autres moisissures et levures dans des échantillons cliniques et des échantillons environnementaux grâce à la gélose acide de Sabouraud au dextrose Thermo Scientific™ Oxoid™. Le pH faible prend en charge la croissance des champignons tout en inhibant la prolifération bactérienne dans les échantillons mixtes. Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractéristiques macroscopiques standard.
Cultivez et différenciez les champignons grâce à la gélose de Sabouraud au dextrose Oxoid, une modification de la gélose de Sabouraud (Carlier1). Le milieu est souvent utilisé avec des antibiotiques pour l’isolement des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un grand nombre d’autres champignons ou bactéries.
Georg et al.2 ont ajouté de manière asceptiques 0,5 g de cycloheximide, 20,000 unités de pénicilline et 40,000 unités de streptomycine à chaque litre de milieu autoclavé refroidi. Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus et Allescheria boydii sont sensibles à la cycloheximide ; Actinomyces bovis et Nocardia asteroides sont sensibles à la pénicilline et à la streptomycine. Sinon, 0,4 g de chloramphénicol et 0,05 g de cycloheximide peuvent être ajoutés à chaque litre de milieu reconstitué avant l’autoclavage (Ajello3). Les mêmes microorganismes sont sensibles à cette nouvelle combinaison (voir le supplément sélectif Dermasel, réf. SR0075E).
Williams Smith & Jones4 ont employé la gélose de Sabouraud au dextrose Oxoid, contenant 20,000 unités de pénicilline et 0,04 g de néomycine par litre, pour le dénombrement des levures dans le tube digestif du cochon. Hantschke5 utilisait de la colistine, de la novobiocine et de la cycloheximide pour isoler Candida albicans. Dolan6 a utilisé la gentamicine, le chloramphénicol et la cycloheximide pour l’isolement sélectif de champignons pathogènes.
La gélose Oxoid Sabouraud au dextrose peut également être utilisée comme base d’un milieu Pagano-Levin7 pour l’isolement de Candida albicans. 0,1 g de chlorure triphényltétrazolium (sous la forme de solution stérilisée par filtration) est ajouté à chaque litre de milieu fondu autoclavé refroidi à 55°C. Le milieu est généralement rendu inhibiteur pour la plupart des champignons et des bactéries non pathogènes par l’ajout d’antibiotiques, comme ci-dessus. Après une incubation de trois jours à 25°C, les colonies de Candida albicans sont non pigmentées ou rose pâle tandis que d’autres espèces de Candida et d’autres champignons forment des colonies roses ou rouges plus profondes. Le test convient aux applications de dépistage, mais d’autres critères de diagnostic doivent également être utilisés dans l’identification de Candida albicans8
L’association de la cycloheximide et du chloramphénicol inhibe de nombreux champignons pathogènes2. Cependant, la phase mycélienne de Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix Schoenckii et Blastomyces dermatitidis ne sont pas inhibés par ces antibiotiques lorsqu’ils sont incubés à 25-30°C9.
Veuillez consulter la documentation relative à la santé et la sécurité avant de travailler avec la cyclohexamide. Certains des champignons pathogènes peuvent produire des spores infectieux qui se dispersent facilement dans le laboratoire. Ces organismes doivent être examinés uniquement à l’intérieur d’un poste de sécurité.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Gélose de Sabouraud dextrose
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 5 kg