Learn More
Sartorius Filtres coniques sûrs
Empêche les aérosols ou les liquides de contaminer les échantillons et les pipettes. Les filtres Safe-Cone Sartorius sont des filtres en polyéthylène uniques et remplaçables qui augmentent l'efficacité du pipetage et l'intégrité des échantillons en même temps. Disponibles en Standard et en Plus pour différentes applications de laboratoire.
Marque: Sartorius 721014
37.26 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
Protection pour les pipettes et les échantillons- Sert de barrière finale aux composants internes de la pipette
- Protège la pipette et l'échantillon contre toute contamination
- Prolonge la durée de vie de la pipette et réduit la fréquence d'entretien
- Filtres remplaçables et économiques en polyéthylène
- Filtres Safe-Cone standards : Pour les applications générales et peuvent être utilisés pour le même type de travail que le filtre Plus, mais doivent être changés plus fréquemment
- Filtres Safe-Cone Plus : Filtres à fermeture automatique conçus pour des applications plus exigeantes, telles que les travaux radioactifs, la culture cellulaire, les travaux bactériens et virologiques et la biologie moléculaire
- La fréquence de changement du filtre dépend de l'application et de l'échantillon
- Doit être changé quotidiennement (ou après 50 à 250 pipettages) ou immédiatement en cas de suraspiration
- Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, des pinces doivent être utilisées pour changer le filtre
- En outre, nettoyez la pointe conique avec de l'éthanol (70 %) avant d'assembler un nouveau filtre
Spécification
Blanc | |
Standard | |
Pipette 20/50 μl | |
0.07 in |
Polyéthylène | |
Applications générales | |
50/boîte | |
1.83 mm |