Learn More
Hirschmann™ Safe-Cone Filters for Labopette™
For the prevention of cross contamination of liquid samples or vapours when pipetting radioactive, biohazardous or corrosive samples.
70.20€ - 70.55€
Spécification
Type | Filtre de sécurité |
---|---|
À utiliser avec (application) | Protection contre la contamination croisée |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10233151
|
Hirschmann™
9470010 |
Modèles Labopette 9475404, 9475405, 9475511, 9475512, 9475513 |
70.20€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10012223
|
Hirschmann™
9470013 |
Modèles Labopette 9475406, 9475407, 9475503, 9475504, 9475505, 9475506, 9475602, 9475702 |
70.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052173
|
Hirschmann™
9470012 |
Modèles Labopette 9475408, 9475507, 9475604, 9475704 |
70.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10173913
|
Hirschmann™
9470011 |
Modèles Labopette 9480104, 9480105, 9480106, 9475409, 9475508, 9475509, 9475510, 9480800 |
70.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Provides the decisive advantage when protecting pipettes and samples against contamination
- Extends the service life of pipettes
- Provides excellent protection for the internal components if replaced regularly
- Can serve as additional protection against penetration of liquids into the interior of the pipette
- For use with a range of Labopette™ models
Spécification
Filtre de sécurité | |
Protection contre la contamination croisée |