Learn More
Ansell Edmont™ Gants lourds gris en polyester / fibre de verre Safe-Knit™ GP série 72-265
Code produit 12619761 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur : 380 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12619761 Longueur : 380 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12619761 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 72265150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les manchons Safe-Knit™ GP contiennent une proportion plus élevée de fibres Dyneema™ aussi robustes que les fibres d’acier, mais beaucoup plus légères et plus souples. Offrent une protection optimale contre les coupures et abrasions. Leur poids léger et leur confort de port garantissent des niveaux élevés d’adoption par l’utilisateur.
  • Les manchons Safe-Knit™ GP contiennent une proportion plus élevée de fibres Dyneema™ aussi robustes que les fibres d’acier, mais beaucoup plus légères et plus souples.
  • Les manchons Safe-Knit™ GP offrent une protection optimale contre les coupures et l’abrasion. Leur poids léger et leur confort de port garantissent des niveaux élevés d’adoption par l’utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyester / fibre de verre
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 :354X
Matériau de la manchette Polyester / fibre de verre
Type de produit Gants lourds
Type de manchette de gant Manchon
Matériau de revêtement Dyneema™
Doublure Dyneema™
Quantité 72 paires
Résistant à Résistance aux coupes