Learn More
Eppendorf™ Tubes à verrou Safe-Lock, qualité ADN médico-légale
Assure une protection contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage. Les tubes Safe-Lock Eppendorf™ de qualité ADN médico-légale peuvent résister à des forces maximales de 30 000 x g.
Marque: Eppendorf™ 0030123603
50.16 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 405.00000kg
Description
- Le couvercle à charnières empêche toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides (matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques)
- La stabilité de centrifugation g-Safe™ jusqu’à 30 000 x g empêche toute perte d’échantillon due à une rupture du tube
- Offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d’échantillons dangereux
- Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
- Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Fonctionne entre -86° et 100°C
- Autoclavable (121°C, 20 minutes)
Spécification
30 000 × g | |
Incolore | |
Oui | |
Incolore | |
Incubation et stockage | |
Sachet | |
Qualité ADN médico-légale |
Couvercle à charnière | |
PP | |
0,5 ml | |
PP | |
10 x 50 | |
−86°C à 100°C | |
Oui |