Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates
Plates with SafeCode barcoding enable safe and reliable sample identification at the bench. Different types of plates available.
189.00€ - 510.00€
Spécification
Code-barres | Includes Barcode |
---|---|
Format | SBS Standard |
Gamme de produits | Eppendorf |
Couleur | Clear |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Array | Type de produit | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Type de produit | Volume (métrique) du puits | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17805938
|
Eppendorf™
0030113560 |
8 x 12 | PCR Plate | 250 μL | Conical Bottom (V-well) |
189.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17825938
|
Eppendorf™
0030113586 |
8 x 12 | Microplate | 320 μL | Round, Conical Bottom (V-well) |
386.00€
80 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17855938
|
Eppendorf™
0030113543 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 500 μL | Round Bottom (U-well) |
458.00€
40 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17875928
|
Eppendorf™
0030113535 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 1000 μL | Round Bottom (U-well) |
214.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17835938
|
Eppendorf™
0030113527 |
8 x 12 | Deepwell Plate | 2000 μL | Round Bottom (U-well) |
243.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17845938
|
Eppendorf™
0030113578 |
16 x 24 | PCR Plate | 45 μL | Conical Bottom (V-well) |
270.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17815938
|
Eppendorf™
0030113551 |
16 x 24 | Deepwell Plate | 200 μL | Round Bottom (U-well) |
510.00€
40 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Spécification
Includes Barcode | |
Eppendorf | |
Polypropylene | |
Sterile | |
PCR Ready |
SBS Standard | |
Clear | |
96 | |
Non-treated |