Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey Aluminium
Les cadenas Brady SafeKey Aluminium sont le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur.
Marque: Brady™ 150278
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.98100kg
Description
- Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
- Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
- Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Cadenas à clé | |
Argent | |
0,25 in | |
1,5 po | |
Acier | |
6/boîte | |
1,3 po | |
33 mm |
Clé différente | |
Aluminium anodisé | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,5 po | |
38 mm |