Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit. 11713103 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4X-Large
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11713103
Marque: DuPont™ D14663977
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
  • Blanc, tailles S à XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions L
Matériau Tyvek&trade ; Flashspun HDPE
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Elastiqué au dos
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière autobloquante avec rabat de fermeture éclair
Type de couture Piqué
Certifications/Conformité Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
À utiliser avec (application) Manipulation de produits pharmaceutiques, traitement chimique, industrie pétrolière et gazière, maintenance et exploitation générales, peinture automatique par pulvérisation et bien d'autres encore.
Quantité 100/Paquet
Modèle Classic Xpert
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.