Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
- Blanc, tailles S à XXXL
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaison à capuche |
| Dimensions | XL |
| Matériau | Tyvek&trade ; Flashspun HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Elastiqué au dos |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | 3 parties |
| Show More |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.