Learn More
KleenGuard™ Lunettes ambrées KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Conformes aux normes : EN166:2001 1F pour la sûreté
- Conformes aux normes : EN166:2001 niveau F pour la résistance aux impacts
- Conformes aux normes : EN166:2001 classe 1 pour la clarté optique
- 99% de protection UVA / UVB
- Conçues pour être confortables à porter pendant de longues périodes avec des branches à contact doux et un cordon
- Protection oculaire économique pour les travailleurs et les visiteurs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. |
| Revêtement de la lentille | UV-treated |
| Teinte de la lentille | Ambré |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| À utiliser avec (application) | Pour voir plus clairement dans des conditions de faible luminosité ou plus sombres lors des tâches de précision |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Poids (métrique) | 0,324 kg |
| Matériau | Plastique |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Plastique |
| Afficher plus |