Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3608050
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10077760
  • 38.05€ / 500mm
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Pression de service jusqu’à 100 mbar
  • Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
  • Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Spécification
Tuyau de gaz
Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz
500 mm
Tous les gaz répondant au code de travail G 260 du DVGW