Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
38.05€ - 75.40€
Spécification
Type de produit | Tuyau de gaz |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10077760
|
Deutsch Neumann™
3608050 |
500 mm |
38.05€
500mm |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10119510
|
Deutsch Neumann™
3608060 |
600 mm |
39.95€
600mm |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10684271
|
Deutsch Neumann™
3608075 |
750 mm |
45.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10383281
|
Deutsch Neumann™
3608125 |
1000 mm |
58.20€
1250mm |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10129700
|
Deutsch Neumann™
3608150 |
1250 mm |
75.40€
1500mm |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pression de service jusqu’à 100 mbar
- Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
- Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Tuyau de gaz | |
Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz |