Learn More
uvex Gants de sécurité HexArmor S6
Code produit 30533600 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30533600 9 1 paire
30533571 6 1 paire
30533599 7 1 paire
30533593 8 1 paire
30533570 10 1 paire
30533589 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30533600 Fournisseur uvex Code fournisseur 6066809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    9.88€ / 1 paires
    Économisez 1.12€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
HexArmor™ Les gants de sécurité sont disponibles en différentes tailles et offrent une protection contre les coupures et les piqûres d'épingle.
HexArmor™ Les produits de cette marque sont synonymes de protection exceptionnelle.
  • L'exclusif SuperFabric™ Le matériau de cette marque offre une protection contre les piqûres d'épingle et une protection extrêmement élevée contre les coupures.
  • Pour une protection exceptionnelle contre les chocs, le système breveté IR-X™ Impact Exoskeleton™ est une solution intéressante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau SuperFabric™
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Poignet en maille
Grip Design Lisse
Doublure Doublure sans couture
Type d’emballage Paire
Indice de perforation ASTM F2878 NIVEAU 4
Type de pouce Droit