Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- High-quality disposable safety gloves
- Made of NBR
- High level of safety and functionality
- Reliable protection
- Comfortable
- Precise working in various application
Spécification
Spécification
| Applications | Soins de santé, Laboratoire, Industrial |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 3 mil. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR |
| Palm Thickness (English) | 3 mil. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Type de produit | Gants de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Afficher plus |