Learn More
DWK Life Sciences Cône affûtage standard sécurité, avec collier
Les rodages de sécurité DURAN™ pour des exigences élevées en matière de sécurité.
Marque: DWK Life Sciences 286181908
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Description
La sécurisation des joints à l’aide de nos produits KECK™ est une méthode bien connue et éprouvée. Afin de répondre aux exigences de sécurité élevées, par exemple en cas de substances dangereuses ou de différences de pression, les joints de sécurité DURAN™ offrent une très bonne protection contre le desserrage accidentel du raccordement. De plus, les joints de sécurité DURAN™ offrent un système permettant de séparer les cônes et les douilles coincés. Cela minimise le risque de casse et les menaces associées. Les noyaux DURAN™ avec col sont conçus à cet effet avec un anneau en verre supplémentaire formé.
- Le noyau avec col et anneau en verre rodé supplémentaire empêche le desserrage involontaire du joint rodé
- Les joints rodés fermement installés peuvent être desserrés plus facilement. Le risque de bris de verre et les risques associés sont donc minimisés.
- Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression, par exemple dans la plage de vide élevé
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
10/boîte | |
Avec col | |
1,8 mm |
Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression dans la plage de vide élevé ; Lorsque le travail est soumis à des exigences de sécurité accrues ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre | |
17 mm |