Learn More
3M™ Safety-Walk™ Wet Area Matting 3200
Wet Area Matting
Marque:  3M™ 7100116716
Informations supplémentaires : Poids : 20.86520kg
Code produit. 17267650
  • 922.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2023
Description
  • Tapis pour zones humides avec une structure à mailles ouvertes qui laisse passer l’eau afin que la surface reste plus sèche que la zone environnante.
  • Conception légère et ouverte pour garantir des propriétés antidérapantes et un bon drainage de l’eau en cas d’applications pieds nus.
  • Matériau en vinyle spécial résistant aux champignons et à la moisissure
  • Facile à nettoyer, résistant à la plupart des produits chimiques de nettoyage et de désinfection
Spécification
Spécification
914 mm
Vinyle
Bleu
1/boîte
Tapis pour zones humides
6,1 m
10,3 mm
914 mm x 6,1 m