Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
SafetyWasteSet V2.0 comprend tout ce dont vous avez besoin pour que votre site de collecte de déchets soit prêt à fonctionner rapidement.
Marque: SCAT™ 307450
144.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.78500kg
Description
- Collect liquid waste safely with the SCAT. safety funnel MARCO V2.0
- Ready to use
- Consists of lid funnel and different canister sizes in a complete set
Spécification
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 10 L Canister | |
200 mm | |
S55 | |
200 mm |
Waste Funnel | |
HDPE | |
140 mm |