Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S49
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace de la température ambiante comprise entre 13° et 200°C, avec un volume maximal de bain de 53 litres.
3650.00€ - 5877.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 53 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
Dimensions (L x l x H) | 74,6 x 57,9 x 45,6 cm (29,4 x 24,3 x 18 in) |
Longueur (impériale) | 29,4 in |
Longueur (métrique) | 74,6 cm |
Product Code | Brand | Type de contrôleur | Gamme de températures | Tension | Fréquence | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type de contrôleur | Gamme de températures | Tension | Fréquence | Price | Quantity & Availability | ||
10455339
|
Thermo Scientific™
1531491 |
SC150 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C | 230 V | 50 Hz |
4190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11630881
|
Thermo Scientific™
1541491 |
SC150L | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C | 230 V | 50 Hz |
4710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10336748
|
Thermo Scientific™
1561491 |
AC200 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C | 230 V | 50 Hz |
4830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12719725
|
Thermo Scientific™
1571495 |
PC200 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C | 200/230 V | 50/60 Hz |
5660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12602825
|
Thermo Scientific™
1581495 |
PC201 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C | 200/230 V | 50/60 Hz |
5877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11680891
|
Thermo Scientific™
1551491 |
AC150 | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C | 230 V | 50 Hz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11620841
|
Thermo Scientific™
1521491 |
SC100 | de Température ambiante +13° ; à 100°C | 230 V | 50 Hz |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific™ SAHARA S49 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 200°C, avec un volume maximal de bain de 53 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
- Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
- Toutes les unités sont conformes RoHS (ne contiennent ni plomb, ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation en toute sécurité :
- Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel.
Facilité d’utilisation
- Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un écran lumineux permettant une bonne visualisation des mesures importantes
- Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe lequel des quatre côtés du bain pour une meilleure visualisation
- Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
- Sans plomb ni mercure
- Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
- La conformité QI/QO est facultative
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandés dans les domaines suivants :
- Viscosimètres
- Spectrophotomètres
- Réfractomètres
- Métrologie
Specifications
53 L | |
74,6 x 57,9 x 45,6 cm (29,4 x 24,3 x 18 in) | |
74,6 cm | |
57,9 cm | |
45.6 cm | |
24,3 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
29,4 in | |
24,3 in | |
18 in | |
53,4 lb |