Learn More
Saint Gobain Life Sciences Billes solides en PTFE Chemware™
Minimiser “les chocs” lors de l’ébullition
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069391
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10049589
  • 90.90€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Pour l’emballage de colonne et comme billes de mélange
  • Inertes à la plupart des liquides et vapeurs
  • Utilisable à 220°C (428°F)
Spécification
Spécification
Boiling Stone
PTFE
9,5 mm