Learn More
Salicylamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10134810
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
65-45-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00007978
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
5147
CHEBI:32114
2-hydroxybenzamide
NC(=O)C1=CC=CC=C1O
65-45-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00007978
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
5147
CHEBI:32114
2-hydroxybenzamide
NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Salicylamide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 139.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on anhydrous substance)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(OH)CONH2
Quantité 250 g
Beilstein 10, 87
Merck Index 15, 8465
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 0.2% in water (30°C), 10.0% in propylene glycol (5°C), soluble in alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline