Learn More
Acide glycyrrhétinique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734406 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Code produit. 10367170
Marque: Thermo Scientific Acros 147700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
Point de fusion 158,0°C à 161,0°C
Point d’ébullition 211,0 °C (20,0 mmHg)
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Quantité 1kg
Point d’éclair 157°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.