Learn More
Microbiologics™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony derived from NCTC 6017
Microbiologics Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony derived from NCTC 6017 has a simple, all-inclusive design that makes life easier for lab techs while reducing chances for errors
Marque:  Microbiologics™ 0890K
Code nomenclature Nacres: NA.81
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Code produit. 14893251
  • sur devis / 6 pièces
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Biosafety Level: 2
  • 6 self-contained units of a single organism
  • Serovar Abony
  • Each KWIK-STIK contains a qualitative lyophilized microorganism pellet, ampoule of hydrating fluid and inoculating swab
Spécification
Spécification
Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony
NCTC 6017
KWIK-STIK
Microbial Identification
6
2
2°C to 8°C
United States
Plastic Canister