Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Sample Cell: 1 in. Square Glass 10 mL matched
Comes as a matched set.
330.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Longueur du trajet optique | 1 po2 |
Taille de l’échantillon | 10 mL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10784101
|
Hach Pacific Pty Ltd
2495402 |
2/paquet |
330.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Comes as a matched set.
- Use in Combination with Hach Spectrophotometers
- Specifications
- Footnote: Can be used with DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 or DR 2700 Spectrophotometers.
- Material: Glass
- Optical Path Length: 1 inch square
Spécification
Verre | |
1 po2 | |
10 mL |