Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Marque: Thermo Scientific™ 5970-0513TC
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
- Mesure 24,8 × 22,2 × 15,9 cm (9,75 × 8,75 × 6,25 po)
- Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
- Mesure 25,4 × 21,6 × 14 cm (10 × 8,5 × 5,5 po)
- Ouvertures mesurant 2,5 cm² (1 po²)
- Peut contenir 50 tubes à essai jusqu'à 25 mm, entre 97 et 150 mm de hauteur
- Requiert un dispositif de fixation par clip
- Mesure 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 po)
Spécification
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 72 x 13 mm | |
Bains-marie universels, à circulation et pour coliformes Precision | |
Portoir pour tubes à essai | |
Plastique (acétal) |