Learn More
Merck Accessories for Samplicity™ Filtration Systems
To be used with the Samplicity™ G2 Filtration System.
Marque: Merck SAMP2LID
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
À utiliser avec le système de filtration Samplicity™ G2.
Alimenté par le vide, le système requiert peu d’effort manuel pour filtrer 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes, avec un taux de récupération supérieur à celui des filtres pour seringue.Spécification
Transparent | |
Système de filtration Samplicity™ G2 avec filtres Millex | |
Préparation d’échantillons d’analyse ; chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
1 de chaque | |
Couvercle de rechange |
Couvercle non stérile avec portes pour fixation de filtres/entonnoirs Millex à des tubes HPLC | |
Élastomère thermoplastique | |
PVDF | |
Jusqu’à 8 échantillons |