Learn More
BRAND™ Louches d’échantillonnage
Structure en PTFE avec rebord et bec verseur renforcés. La poignée en PTFE comprend un noyau en acier.
181.00€ - 221.00€
Spécification
Type de produit | Louche d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | PTFE |
Comprend | Avec rebord et bec verseur renforcés |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10568401
|
BRAND™
90438 |
100 mL |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10469332
|
BRAND™
90448 |
250 ml |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PTFE
- La poignée en PTFE comprend un noyau en acier
- Inclut un bec verseur et un rebord renforcés
Spécification
Louche d’échantillonnage | |
PTFE | |
Avec rebord et bec verseur renforcés |