Learn More
Buerkle™ Inserts en acier inoxydable V4A pour Novartos Uno
Les inserts en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour Novartos Uno permettent le retrait d’un double échantillon sans avoir à insérer la lance à plusieurs reprises dans le matériau en vrac.
Marque: Buerkle™ 5358-0140
148.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04750kg
Description
- Acier inoxydable (AISI 316L)
- Adaptation précise
- Peut être facilement remplacé
- Disponible en volumes compris entre 0 et 4,0 ml
Spécification
Insert | |
Autoclavable | |
4 ml | |
FDA | |
Novartos Uno |
Acier inoxydable (V4A) | |
Équipement pour échantillonneur Novartos Uno | |
Argent | |
Aliments |